Principaux documents
ENAH03BC1654
Enamine
4-hydrazinyl-N-methylbenzamide; trifluoroacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydrazineyl-N-methylbenzamide 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C8H11N3O.C2HF3O2/c1-10-8(12)6-2-4-7(11-9)5-3-6;3-2(4,5)1(6)7/h2-5,11H,9H2,1H3,(H,10,12);(H,6,7)
Clé InChI
JFGBDSFHCKZSEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387324
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387324