Principaux documents
ENAH03BBED2D
Enamine
2-ethoxy-2-(oxolan-3-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-2-tetrahydro-3-furanylethanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-2-11-8(5-9)7-3-4-10-6-7/h7-8H,2-6,9H2,1H3
Clé InChI
JEPGFASBPVKYLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294271
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294271