Key Documents
ENAH03BBC35C
Enamine
(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanethiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanethiol
Inchi Code
1S/C5H8N2S/c1-7-3-2-5(4-8)6-7/h2-3,8H,4H2,1H3
Clé InChI
OWVCTVNASONDDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288106
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288106