Key Documents
ENAH03BB4FB8
Enamine
(azetidin-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-azetidinylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H10N2/c5-3-4-1-2-6-4/h4,6H,1-3,5H2
Clé InChI
MRYNEEIGLSDRKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1271938