Principaux documents
ENAH03BB4FAA
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-phenylpiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.37
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-phenyl-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-11-7-10-13(14(18)15(19)20)12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9,13-14H,7,10-11H2,1-3H3,(H,19,20)
Clé InChI
RJSXGIUXOYNBAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273206
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273206