Principaux documents
ENAH03BB4E8D
Enamine
2-[(3-fluoro-2-methoxyphenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.72
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(3-fluoro-2-methoxybenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16FNO.ClH/c1-15-12-9(4-2-6-11(12)13)8-10-5-3-7-14-10;/h2,4,6,10,14H,3,5,7-8H2,1H3;1H
Clé InChI
CGMRJSVGEKPZHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272366
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272366