Principaux documents
ENAH03BB41B1
Enamine
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-5-3-7-8-9(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
QICNFTQYPGBMAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375