Principaux documents
ENAH03BB3B5D
Enamine
4-amino-3-bromobenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.08
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-3-bromobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO2S/c7-5-3-4(12(8,10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
Clé InChI
UZACAJVHSLWABY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-822236
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-822236