Principaux documents
ENAH03BB3AF9
Enamine
7-bromo-2-methyl-4H-chromen-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-2-methyl-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H7BrO2/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
HIXGFNGYVIUKGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266149
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266149