Principaux documents
ENAH03BB356D
Enamine
5-bromo-2-formylthiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.06
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-formylthiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrO3S/c7-5-1-3(6(9)10)4(2-8)11-5/h1-2H,(H,9,10)
Clé InChI
WZBAFVKLYDTWBZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342720
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342720