Key Documents
ENAH03BB34FB
Enamine
{5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c10-4-6-3-8-7-5-11-2-1-9(6)7/h3,10H,1-2,4-5H2
Clé InChI
FGQQANPZDFWDOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295271
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295271