Key Documents
ENAH03BB346C
Enamine
N-cycloheptyl-N-methylsulfamoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.74
Numéro MDL:
Iupac Name
cycloheptyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H16ClNO2S/c1-10(13(9,11)12)8-6-4-2-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
XLLUVZGYTHEIIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272383
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272383