Principaux documents
ENAH03BB3204
Enamine
tert-butyl 2-methyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-7-5-8(12)6-11(7)9(13)14-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
ABBMDHUKQONVIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074120
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074120