Key Documents
ENAH03A1CAE1
Enamine
(2E)-3-(4-cyclopropylphenyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(4-cyclopropylphenyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O2/c13-12(14)8-3-9-1-4-10(5-2-9)11-6-7-11/h1-5,8,11H,6-7H2,(H,13,14)/b8-3+
Clé InChI
ZEKSWKQALDVANW-FPYGCLRLSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833124
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833124