Key Documents
ENAH03A1C929
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)4-1-5(2-10)11-3-4/h1-3H
Clé InChI
BRJDFNMABHVXNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-834015