Principaux documents
ENAH03A1C480
Enamine
7-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3
Clé InChI
QXBSOZVQPKHCHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818817
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818817