Principaux documents
ENAH03A1C44D
Enamine
2-(oxan-4-yl)prop-2-enenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acrylonitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-7(6-9)8-2-4-10-5-3-8/h8H,1-5H2
Clé InChI
LXQCROVTYBCURP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817926
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817926