Principaux documents
ENAH03A1C44B
Enamine
8-hydroxy-1H,2H,4H,5H-pyrano[3,4-c]chromen-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Iupac Name
8-hydroxy-1,4-dihydro-2H,5H-pyrano[3,4-c]chromen-5-one
Inchi Code
1S/C12H10O4/c13-7-1-2-9-8-3-4-15-6-10(8)12(14)16-11(9)5-7/h1-2,5,13H,3-4,6H2
Clé InChI
FHBQWQYULDALPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817912
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817912