Documents
ENAH03A1B77D
Enamine
6-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-8-5-9-7-10(14-2)3-4-11(9)12(13)6-8;/h3-4,7-8,12H,5-6,13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ATSONCQYRIUYOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768731
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768731