Principaux documents
ENAH03A1B708
Enamine
(2-methyloxan-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(6-8)4-2-3-5-9-7/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
QOZMKNPLACXAEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117