Principaux documents
ENAH03A1B6E0
Enamine
ethyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)-2-oxoacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.62
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (6-chloro-3-pyridinyl)(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3/c1-2-14-9(13)8(12)6-3-4-7(10)11-5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
HRFPVENOVYSKHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781043
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781043