Principaux documents
ENAH03A1B6C2
Enamine
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.09
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H10BrFO3/c1-6(10(13)14-2)15-9-4-3-7(11)5-8(9)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
NOAYVKWCWPUSLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773