Key Documents
ENAH03A1B416
Enamine
methyl 6-formyl-3,4-dihydro-2H-oxazine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.15
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-formyl-2,3-dihydro-4H-1,4-oxazine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c1-11-7(10)8-2-3-12-6(4-8)5-9/h4-5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BREQJLYSGKYESH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781027
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781027