Principaux documents
ENAH03A1A945
Enamine
6-azabicyclo[3.2.1]octan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,2S,5R)-6-azabicyclo[3.2.1]octan-2-ol
Inchi Code
1S/C7H13NO/c9-7-2-1-6-3-5(7)4-8-6/h5-9H,1-4H2
Clé InChI
NVKHMNYOEYNRHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746316
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746316