Principaux documents
ENAH03A1A936
Enamine
4,4,4-trifluoro-2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.66
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2,2-dimethylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClF3O2S/c1-5(2,3-6(8,9)10)4-13(7,11)12/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RXZFJNRATDWBQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746160
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746160