Principaux documents
ENAH03A1A602
Enamine
6-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-imine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-fluoroisobenzofuran-1(3H)-imine
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
UEMCLWMGKXGYQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762583
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762583