Principaux documents
ENAH03A1A284
Enamine
2-methoxybenzene-1-sulfinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.2
Numéro MDL:
Pf
98-99
Iupac Name
2-methoxybenzenesulfinic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-10-6-4-2-3-5-7(6)11(8)9/h2-5H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
FLEOBKHAPXSNGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-721316
Melting Point
98-99
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-721316