Key Documents
ENAH03A1A17B
Enamine
6-bromo-4-methylquinolin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.1
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-2-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c1-6-4-10(12)13-9-3-2-7(11)5-8(6)9/h2-5H,1H3,(H2,12,13)
Clé InChI
QLGFPNGJUSQEDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1197920
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1197920