Principaux documents
ENAH03A19617
Enamine
1-methyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2.2ClH/c1-11-7-3-5-9(11)4-2-6-10-8-9;;/h10H,2-8H2,1H3;2*1H
Clé InChI
DIDHCSFCIBDVDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179756
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179756