Principaux documents
ENAH03A19594
Enamine
6-(iodomethyl)-hexahydrofuro[3,4-b]furan
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.07
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(iodomethyl)hexahydrofuro[3,4-b]furan
Inchi Code
1S/C7H11IO2/c8-3-6-7-5(4-10-6)1-2-9-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
JAMMVEFARYPTSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179882
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179882