Principaux documents
ENAH03A18ECE
Enamine
2-(2-hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
89-90
Iupac Name
2-(2-hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7,12H,1-2H3
Clé InChI
AUGGROQJQWTINF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178006
Melting Point
89-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178006