Principaux documents
ENAH03A18C80
Enamine
4-(3-oxocyclobutyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(3-oxocyclobutyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-10-5-9(6-10)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
ANYQAUQHQCWOQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178077
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178077