Principaux documents
ENAH03A17AC2
Enamine
2-formyl-N-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.18
Numéro MDL:
Pf
129-133
Iupac Name
2-formyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-10-9(12)8-5-3-2-4-7(8)6-11/h2-6H,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
VWBDIKTZQBRUKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167041
Melting Point
129-133
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167041