Principaux documents
ENAH03A172F1
Enamine
[4-(furan-2-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-(furan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c12-8-9-3-5-10(6-4-9)11-2-1-7-13-11;/h1-7H,8,12H2;1H
Clé InChI
IWXNRLPUTWCIAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048