Principaux documents
ENAH03A0EA8C
Enamine
3-methyl-2-(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methyl-2-(2-methylthiazol-5-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-5(2)8(9(11)12)7-4-10-6(3)13-7/h4-5,8H,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
KVZJWHKQHUZHLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139348
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139348