Documents
ENAH03A0E84E
Enamine
3-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O2/c10-5-3-7(11)6(8(12)4-5)1-2-9(13)14/h3-4H,1-2H2,(H,13,14)
Clé InChI
HLELMAMHQYOLPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139406
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139406