Principaux documents
ENAH03A0E568
Enamine
3-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6-5-7(10(2)9-6)3-4-8(11)12/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZQZXVPZVLPHQMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1138981
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1138981