Principaux documents
ENAH03A0B961
Enamine
7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.15
Numéro MDL:
Iupac Name
7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N4O2/c8-5-1-2-9-6-4(7(12)13)3-10-11(5)6/h1-3H,8H2,(H,12,13)
Clé InChI
DRODGMBGGFYJGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130220