Principaux documents
ENAH03A0B395
Enamine
1-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2'-dimethyl-1H,2'H-[3,3'-bipyrazole]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N4O2/c1-12-5-6(9(14)15)8(11-12)7-3-4-10-13(7)2/h3-5H,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
LNNUNHURCXUPDP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1128549
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1128549