Principaux documents
ENAH03A0A3B6
Enamine
methyl 2-methyl-3-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-oxo-3-(2-thienyl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-6(9(11)12-2)8(10)7-4-3-5-13-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
RXPGQCZSLGRUDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126980
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126980