Principaux documents
ENAH03A0A315
Enamine
ethyl 4-methoxy-4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-methoxy-4-methyl-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-5-13-8(11)6-7(10)9(2,3)12-4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
RWSBGTCSZBMEMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126806
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126806