Key Documents
ENAH03A0850B
Enamine
2-butoxyethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-butoxyethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-2-3-4-10-5-6-11(7,8)9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
MCYJEQGKCHFRIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120490