Principaux documents
ENAH03A08308
Enamine
2-(3-methylbutoxy)ethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(isopentyloxy)ethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H15ClO3S/c1-7(2)3-4-11-5-6-12(8,9)10/h7H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
XFGNHHAJIWAOAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120505
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120505