Principaux documents
ENAH03A0343F
Enamine
4-bromo-1-cyclohexyl-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-cyclohexyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H14BrN3/c10-8-6-13(12-9(8)11)7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2,(H2,11,12)
Clé InChI
AYCFPVHMYBRJLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1107764
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1107764