Principaux documents
ENAH03A03179
Enamine
3-amino-1-(1-methyl-2-oxopyrrolidin-3-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-amino-1-(1-methyl-2-oxopyrrolidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c1-12-6-4-8(10(12)15)13-5-2-3-7(11)9(13)14/h2-3,5,8H,4,6,11H2,1H3
Clé InChI
QEIXFZODRBWWBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1107434
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1107434