Principaux documents
ENAH03A022CC
Enamine
2-{2-[(tert-butoxy)carbonyl]-6-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-yl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-(tert-butoxycarbonyl)-6-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO5/c1-12(2,3)19-11(17)14-6-13(7-14)5-9(18-8-13)4-10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
UAHRSRFBWCNQER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658500
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658500