Documents
ENAH03A01EE5
Enamine
3-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}piperidin-4-yl)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.48
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C24H27NO4/c1-16(14-23(26)27)17-10-12-25(13-11-17)24(28)29-15-22-20-8-4-2-6-18(20)19-7-3-5-9-21(19)22/h2-9,16-17,22H,10-15H2,1H3,(H,26,27)
Clé InChI
HMSKZLARAPHULF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657788
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657788