Principaux documents
ENAH03A01EC3
Enamine
2-cyclopropyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.4
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-cyclopropyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]alanine
Inchi Code
1S/C21H21NO4/c1-21(19(23)24,13-10-11-13)22-20(25)26-12-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,13,18H,10-12H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)
Clé InChI
SBWCIRABWAINIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650098
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650098