Principaux documents
ENAH03A01DB8
Enamine
4-methyl-2-(piperazin-1-yl)quinoline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.77
Numéro MDL:
Pf
265-267
Iupac Name
4-methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H17N3.ClH/c1-11-10-14(17-8-6-15-7-9-17)16-13-5-3-2-4-12(11)13;/h2-5,10,15H,6-9H2,1H3;1H
Clé InChI
SEXLPXKEJXXJCC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651521
Melting Point
265-267
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651521