Principaux documents
ENAH03A01CAC
Enamine
1-{3-[({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]phenyl}-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.47
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-(((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C26H21N3O4/c30-25(31)24-12-13-29(28-24)18-7-5-6-17(14-18)15-27-26(32)33-16-23-21-10-3-1-8-19(21)20-9-2-4-11-22(20)23/h1-14,23H,15-16H2,(H,27,32)(H,30,31)
Clé InChI
ROPCLMZMXKFPIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650509
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-650509